Learn More
DWK Life Sciences Bouchon de flacon DBO Wheaton™
Pour une utilisation avec les flacons pour DBO de 60 et 300 ml Wheaton et les flacons pour DBO en verre borosilicaté noir de 300 ml
Marque:  DWK Life Sciences 227723
Code produit. 10572744
  • 87.35€ / 50 pièces
Expédition estimée: 09-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour une utilisation avec les flacons pour DBO de 60 et 300 ml Wheaton et les flacons pour DBO en verre borosilicaté noir de 300 ml
  • Le bouchon en PE empêche l’évaporation de l’obturation hydraulique pendant la période d’incubation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Évite l’évaporation de l’obturation hydraulique pendant la période d’incubation DBO de cinq jours
Pour flacons pour DBO de 60 et 300 ml
Polyéthylène