Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Blue Starline Polypropylene Caps for Narrow-Mouth Containers
Code produit. 12453871 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
20-410
24-410
28-410
38-430
Nbre par carton:
48/boîte.
72/boîte.
Replacement caps for Leak-Resistant Containers
  • Conception étanche
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Bleu
Matériau PP
Nbre par carton 72/boîte.
Finition de col 38-430
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Flacon à col étroit résistant aux fuites Redi-pak™