Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs Wheaton™ avec joint Poly-Seal en PE
Code produit. 12433881 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
13-425
18-400
28-400
38-430
Nbre par carton:
100/boîte
100/boîte.
144/boîte
Le revêtement de cône unique offre un très bon maintien du couple et d’excellentes caractéristiques d’étanchéité
  • Le liner Poly-Seal est fabriqué à partir de PEBD
  • Bouchon à vis
  • Phénoliques
  • Couleur : noir
Pour les applications antifuites, il est recommandé de tester le liner avant utilisation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Phénolique
Nbre par carton 100/boîte
Finition de col 38-430
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Flacon
Joint de fermeture Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à vis