Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis phénolique noir avec joint en caoutchouc
Click to view available options
Finition de col:
13 / 425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
Nbre par carton:
1000/boîte
200/boîte.
200/carton
500/boîte
500/boîte.
Description
- Autoclavable pour une stérilisation aisée
Spécification
Spécification
Couleur | Noir |
Matériau | Phénolique |
Nbre par carton | 500/boîte. |
Finition de col | 18-415 |
Certifications/Conformité | ISO 9001 |
À utiliser avec (équipement) | Flacon |
Joint de fermeture | Caoutchouc 14B |