Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis phénolique noir avec joint en caoutchouc Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
13 / 425
18-415
20-400
24-400
38-400
38-415
8-425
Nbre par carton:
1000/boîte
200/boîte.
200/carton
500/boîte
500/boîte.
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Description
- Autoclavable pour une stérilisation aisée
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | Phénolique |
| Nbre par carton | 1000/boîte |
| Finition de col | 8-425 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon |
| Joint de fermeture | Caoutchouc 14B |