Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis phénolique noir avec joint caoutchouc / PTFE Wheaton™
Code produit. p-76516 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
Nbre par carton:
100/boîte
200/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Code produit. 10630375
Marque: DWK Life Sciences 240480
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprend un joint en caoutchouc butadiène-styrène revêtu de PTFE (14B)
  • Conçu pour la sécurité des produits
  • Joint en TFE / caoutchouc butadiène-styrène
  • Bouchon à vis
  • Phénolique
  • Noir
  • Autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir
Matériau Phénolique
Nbre par carton 100/boîte
Finition de col 33-430
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Flacon
Joint de fermeture PTFE / caoutchouc 14B