Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif en verre ambré Wheaton™ avec bouchon en verre rodé
Catalog Number p-45310
271.70 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Idéal pour le stockage sur les étagères
  • Flacon en verre borosilicaté ambré à col étroit
  • Protège les réactifs et les solutions sensibles à la lumière
  • Le bouchon plat octogone en verre moulu offre un excellent joint ; protège le bec supérieur du flacon de la poussière
Capacité 3,38 oz, 100 ml
Capacité (métrique) 100 mL
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,08 po
Matériau Verre
Couleur de bouchon Ambré
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 115 mm
Hauteur (impériale) 4,52 in
Matériau du bouchon Verre borosilicaté
Diamètre (métrique) 53 mm