Learn More
DWK Life Sciences Flacon de réactif en verre ambré Wheaton™ avec bouchon en verre rodé
271.70 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 ml
500 mL
Description
- Flacon en verre borosilicaté ambré à col étroit
- Protège les réactifs et les solutions sensibles à la lumière
- Le bouchon plat octogone en verre moulu offre un excellent joint ; protège le bec supérieur du flacon de la poussière
Spécification
Capacité | 3,38 oz, 100 ml |
Capacité (métrique) | 100 mL |
Capacité (impériale) | 3,38 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 2,08 po |
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Ambré |
Bouche | Étroit |
Hauteur (métrique) | 115 mm |
Hauteur (impériale) | 4,52 in |