Learn More
DWK Life Sciences Flacons E-Z en verre ambré Wheaton™
Les flacons Wheaton E-Z ont une ouverture 40 % plus grande qui améliore l’accessibilité aux échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille sur l’échantillonneur automatique.
Marque:  DWK Life Sciences W225173-0303
Code produit. 12424921
  • 112.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 11-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré certifié
  • Les flacons sont conditionnés par 100 par sachet et par 10 sachets par boîte
  • L’ouverture, 40 % plus grande, améliore l’accessibilité des échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille de l’échantillonneur automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PTFE / silicone / PTFE
12 mm
1,8 mL
1,25 in
Bouchon à sertir
Lot de 100
Oui
Rouge
Verre borosilicaté
Revêtement en PTFE 0.005 / silicone 0.05 / PTFE 0.005
Aluminium
32 mm
11 mm