Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass E-Z Vials
Les flacons Wheaton E-Z ont une ouverture 40 % plus grande qui améliore l’accessibilité aux échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille sur l’échantillonneur automatique.
Marque:  DWK Life Sciences 225173
Code produit. 12403661
  • 324.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré certifié
  • Les flacons sont conditionnés par 100 par sachet et par 10 sachets par boîte
  • L’ouverture, 40 % plus grande, améliore l’accessibilité des échantillons tout en réduisant les dommages causés par l’aiguille de l’échantillonneur automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ambré
Verre
1,25 in
32 mm
11 mm
12 mm
1,8 mL
Bouchon à sertir
Lot de 1000