Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass Dropping Bottle
Code produit. 12407401 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Delivers stains or indicator solutions drop by drop
Délivre des colorations ou des solutions indicatrices goutte à goutte
  • Complet, avec un bouchon en verre
  • Un tour partiel du bouchon en verre rodé ferme le flacon
  • Fabriqué en verre sodocalcique conforme aux exigences USP de type III
  • Non autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 3,38 oz, 100 ml
Capacité (métrique) 100 mL
Capacité (impériale) 3,38 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 2,2 in
Comprend Bec verseur
Matériau En verre
Autoclavable Non autoclavable
Forme Rond
Hauteur (métrique) 120 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Largeur (impériale) 2,2 in
Hauteur (impériale) 4,72 in
Diamètre (métrique) 56 mm
Type de bouchon Bouchon