Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Rubber-lined Caps
Code produit. 12379769 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Amber glass protects light-sensitive solutions
  • En verre sodocalcique de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 mL
Capacité (impériale) 2 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,22 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Noir
Hauteur (métrique) 79 mm
Hauteur (impériale) 3,1 in
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de bouchon Bouchon à vis