Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Rubber-lined Caps
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Description
- En verre sodocalcique de type III
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz, 1 000ml |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 3,7 po |
Matériau | Verre |
Couleur de bouchon | Noir |
Hauteur (métrique) | 208 mm |
Hauteur (impériale) | 8,18 in |
Joint de fermeture | Caoutchouc |