Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Rubber-lined Caps
Product Code. 12309779 Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Amber glass protects light-sensitive solutions
  • En verre sodocalcique de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,95 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Noir
Hauteur (métrique) 168 mm
Hauteur (impériale) 6,6 in
Joint de fermeture Caoutchouc
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 75 mm
Type de bouchon Bouchon à vis