Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons en PE revêtus de PTFE
Product Code. 10061382 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Order Info
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité 4 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4 oz
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,88 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 112 mm
Hauteur (impériale) 4,4 in
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 22-400 mm
Diamètre (métrique) 48 mm
Type de bouchon Bouchon à vis