Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons en PE revêtus de PTFE
Code produit. 10051382
Click to view available options
Capacité:
16 oz, 500 ml
1 oz, 30 ml
2 oz., 60 ml
32 oz., 1000 ml
4 oz., 125 ml
8 oz., 250 ml
Diamètre (impériale):
1,22 in
1,53 in
1,88 in
2,36 in
2,95 in
3,7 in
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Hauteur (impériale):
3,1 in
3,7 po
4,4 in
5,43 po
6,6 in
8,18 in
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons (commander les bouchons séparément).
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1 oz, 30 ml
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,22 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Blanc
Certifications/Conformité USP type III
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Forme Rond
Hauteur (métrique) 79 mm
Type de produit Flacon rond Boston avec bouchon
Hauteur (impériale) 3,1 in
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 31 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Distribution par le bouchon Oui