Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Boston Rounds with Polyvinyl-lined Caps
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Boîte Valu-bulk.
Boîte pratique
Conditionnés en vrac
Description
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
- Disponibles en boîtes pratiques ou en cartons Valu-Bulk™
- Les boîtes de flacons pratiques contiennent des étiquettes Hazard Communication Standard pour l’identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons en transit ou en stockage à long terme
Chaque boîte de flacons pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Caps can be ordered separately.
Compliance
USP Type III soda-lime glass
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz, 1 000ml |
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Capacité (impériale) | 32 oz. |
Couleur | Ambré |
Diamètre (impériale) | 3,7 po |
Matériau | Verre sodocalcique |
Conditionnement | Conditionnés en vrac |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 208 mm |
Hauteur (impériale) | 8,18 in |