Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons revêtu de cônes en PE
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
39.00€ - 67.35€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Noir |
Joint de fermeture | Polyéthylène |
Matériau du bouchon | Phénolique |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13277449
|
DWK Life Sciences
W216848 |
30 mL | 20-400 mm |
67.35€
48 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11551115
|
DWK Life Sciences
W216849 |
60 ml | 20-400 mm |
39.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12339769
|
DWK Life Sciences
W216850 |
125 mL | 22-400 mm |
51.35€
24 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12349769
|
DWK Life Sciences
W216851 |
250 mL | 24-400 mm |
41.30€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12359769
|
DWK Life Sciences
W216852 |
500 mL | 28-400 mm |
39.40€
12 pièces |
Expédition estimée: 20-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12369769
|
DWK Life Sciences
W216853 |
1000 mL | 33-400 mm |
45.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
Spécification
Ambré | |
Noir | |
Phénolique |
Verre sodocalcique | |
Polyéthylène | |
Bouchon à vis |