Learn More
DWK Life Sciences Capsules en aluminium perforé Wheaton™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11718789 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11718789
Marque: DWK Life Sciences 22419207
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les joints déchirables peuvent se retirer complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon. Les joints en aluminium déchirable Wheaton™ sans revêtement sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
Les joints déchirables peuvent se retirer complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon.Les joints en aluminium déchirables Wheaton™, non revêtus, sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
  • Bonnes propriétés barrières
  • Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
  • Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, parmi tant d’autres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert
Matériau Aluminium
Quantité 1000/boîte
Type Capsule Tear-off
Taille du bouchon 13 mm