Learn More
DWK Life Sciences Capsules en aluminium perforé Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Rouge
Vert
Taille du bouchon:
13 mm
20 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
Les joints déchirables peuvent se retirer complètement, permettant le versement du contenu depuis le flacon.Les joints en aluminium déchirables Wheaton™, non revêtus, sont disponibles dans une large gamme de tailles et de couleurs.
- Bonnes propriétés barrières
- Plusieurs coloris disponibles : naturel, rouge, bleu et vert
- Résistance chimique à l’alcool et à l’acétone, parmi tant d’autres
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 1000/boîte |
| Type | Capsule Tear-off |
| Taille du bouchon | 20 mm |