Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Allihn Condensers For Soxhlet Extraction Apparatus
Used for continuous extraction of analytes from a solid into an organic solvent
Marque: DWK Life Sciences 334003
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les pièces humides sont fabriquées en verre borosilicaté à faible taux d’extraction WHEATON 33
- Le flacon contenant le solvant est chauffé
- Les vapeurs s’élèvent dans le tube extérieur plus grand
- Les vapeurs pénètrent dans le condenseur refroidi par eau et se liquéfient
- Lorsque le niveau de liquide dans l’extracteur atteint le sommet du tube tordu, l’action de siphonnage renvoie le solvant enrichi en extrait dans le flacon
Compliance
WHEATON 33 low extractable borosilicate glass that conforms to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
Spécification
USP type I et ASTM E438 type I, classe A | |
Appareil d’extraction de Soxhlet | |
34/45 | |
Condenseur Allihn |
Utilisé pour l’extraction continue d’analytes à partir d’un solide dans un solvant organique | |
Tube extérieur plus grand et tube tordu | |
Verre borosilicaté |