Learn More
DWK Life Sciences™ Brûleur à alcool Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
6 pièces
Description
Includes
Bouchon en verre dépoli.
- Conçu pour une utilisation avec de l’alcool isopropylique ou éthylique dénaturé
- Fabriqué en verre sodocalcique
- Flamme à faible chaleur
Informations sur la commande
Dia. x H : 3 x 3,947 po (75 x 100 mm).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Brûleur à alcool |
| Matériau | Verre |
| Capacité (impériale) | 0,026 gal |
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Diamètre (impériale) | 3 po |
| Diamètre (métrique) | 7,62 cm |
| À utiliser avec (application) | Alcool isopropylique ou éthylique dénaturé |
| Hauteur (impériale) | 3,947 in |
| Hauteur (métrique) | 10,02 cm |
| Comprend | Bouchon en verre dépoli |