Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ AC Medium Rounds: With White Polypropylene Cap with Polyvinyl Liner
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Description
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
Spécification
Spécification
Capacité | 2 oz, 60 ml |
Capacité (métrique) | 60 mL |
Capacité (impériale) | 2 oz. |
Couleur | Transparent |
Diamètre (impériale) | 1,65 in |
Matériau | Verre sodocalcique |
Couleur de bouchon | Blanc |
Hauteur (métrique) | 85 mm |
Hauteur (impériale) | 3,34 in |
Joint de fermeture | Poly/Vinyle |