Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds AC Wheaton™ : Pas de bouchons
Code produit. 12379899 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,99 in
Matériau Verre sodocalcique
Hauteur (métrique) 145 mm
Hauteur (impériale) 5,7 in
Taille du bouchon 70-400 mm
Diamètre (métrique) 76 mm
Type de bouchon Bouchon à vis