Learn More
DWK Life Sciences Flacons ABC Wheaton™
Code produit. 12463661 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Ambré
transparent
Type de bouchon:
Bouchon à sertir
Bouchon à vis
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 12463661
Marque: DWK Life Sciences 22517903
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les flacons ABC Wheaton ont une ouverture 40 % plus large que les flacons à bouchon vissé standards ainsi qu’une conception de filetage supérieure qui forme un joint plus sûr au niveau du bouchon.
  • Ouverture 40 % plus grande que les flacons standards
  • Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
  • Inserts à volume limité
  • Bouchon à vis de 9 mm
  • S’utilise avec les bouchons à vis ABC Wheaton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1,8 mL
Hauteur (impériale) 1,25 in
Type de bouchon Bouchon à sertir
Hauteur (métrique) 32 mm
Quantité 1000/boîte
Type Flacon E-Z™ avec zone d’écriture
Taille du bouchon 11 mm
Marking Spot Oui