Learn More
DWK Life Sciences Flacons ABC Wheaton™
Les flacons ABC Wheaton ont une ouverture 40 % plus large que les flacons à bouchon vissé standards ainsi qu’une conception de filetage supérieure qui forme un joint plus sûr au niveau du bouchon.
Marque: DWK Life Sciences W225153
359.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21965" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 2.54010kg
Description
- Ouverture 40 % plus grande que les flacons standards
- Fabriqués en verre borosilicaté de type I transparent et ambré
- Inserts à volume limité
- Bouchon à vis de 9 mm
- S’utilise avec les bouchons à vis ABC Wheaton
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
1,25 in | |
32 mm | |
Flacon ABC avec zone d’écriture | |
Oui |
12 mm | |
1,8 mL | |
Bouchon à vis | |
1000/boîte | |
9 mm |