Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacon de filtration 1000 ml avec joint 40/35
Recommandé pour filtration générale
Marque: DWK Life Sciences 635527
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Ensemble de filtration de 90 mm | |
40 à 60 μm | |
1 boîte | |
1 L |
Verre borosilicaté | |
Analyse de contamination particulaire ou microbiologique | |
Flacon de filtration avec revêtement de sécurité |