Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensembles de filtration 90 mm
En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E438, type I, classe A
Marque: DWK Life Sciences 635232
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
- Conçu pour traiter jusqu’à 1000 ml d'échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
- Les flacons possèdent un raccord de tuyau n° 2 pour tubulure de 1/4 (6 mm) de diam. interne
- Recommandé pour filtration générale
- Comprend une base de support en verre fritté de porosité grossière (40-60 μm), un entonnoir gradué, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n° 8
Spécification
Tuyau de 0,25 po | |
Verre borosilicaté | |
Analyse de contamination particulaire ou microbiologique | |
Aucun revêtement de sécurité | |
Flacon de filtration | |
90 mm |
Ensemble de filtration de 90 mm | |
40 à 60 μm | |
Oui | |
1 boîte | |
1 000 ml |