Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacons pour échantillonneur automatique de 8 x 40 mm, pack pratique avec bouchons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Transparent
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Diamètre : 8mm
- Hauteur : 40mm
- Bouchon : Bouchons
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 1,0 mL |
| À utiliser avec (application) | Pour un fonctionnement sans problème dans la plupart des échantillonneurs automatiques |
| Hauteur (impériale) | 1,57 in |
| Type de bouchon | Bouchons |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Quantité | Lot de 100 |
| Taille du bouchon | 8 mm |