Learn More
DWK Life Sciences Flacons DBO de 60 ml Wheaton™ avec bouchons de type pastille en verre
Stockez en toute sécurité les échantillons avec ces flacons DBO, qui comprennent des bouchons de type pastille
Marque: DWK Life Sciences 227494-01G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Structure en verre borosilicaté de type I
- Hauteur : 115mm (4,53 po)
- Diamètre : 43mm (1,69 po)
- Capacité : 60 ml (2 oz)
Spécification
Oui | |
Pour incuber les échantillons dilués d’eaux usées, d’effluents d’eaux usées, d’eaux polluées et de déchets industriels afin de déterminer la quantité d’oxygène requise pendant la stabilisation de la matière organique dégradable par action biochimique aérobie | |
Verre borosilicaté | |
Pastille | |
4,5 in | |
1,69 in |
60 mL | |
Oui | |
1 à 36 | |
2,02 oz. | |
11,5 cm | |
4,3 cm |