Learn More
DWK Life Sciences Flacon à scintillation Wheaton™ Omni-Vial™ en polypropylène Wheaton 4 ml
Conçu pour le comptage bêta et gamma, il peut également être utilisé pour le RIA, la numération par scintillation liquide, le stockage des échantillons, le comptage des échantillons et la chromatographie.
Marque: DWK Life Sciences 225402
316.92 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Peuvent être autoclavés ou incinérés
- Bouchons à pression -- plus faciles à utiliser que les bouchons à vis
Informations sur la commande
Dans deux sachets en PE de 500 flacons, deux sachets en PE de 500 bouchons par boîte de 1 000.
Spécification
0,51 in | |
PP | |
Conçus pour le comptage bêta et gamma, ils peuvent également être utilisés pour le RIA, la numération par scintillation liquide, le stockage des échantillons, le comptage des échantillons et la chromatographie | |
Sachet en PE | |
Polypropylène | |
À pression |
13 mm | |
4 ml | |
2,24 in | |
0,13 oz. | |
Autoclavable | |
57 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacon à scintillation Wheaton™ Omni-Vial™ en polypropylène Wheaton 4 ml > Capacité : 4 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu