Learn More
DWK Life Sciences Entonnoir Wheaton pour ensemble de filtration de 47 mm
Entonnoir pour ensemble de filtration 47 mm. Conçu pour traiter jusqu’à 1000 ml d'échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
Marque:  DWK Life Sciences 419350
102.97 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11571315
  • 273.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Entonnoir uniquement.
Description
Description
Conçu pour traiter jusqu’à 1 000 ml de liquide pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
  • Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre
  • Composants en verre fabriqués en verre borosilicaté WHEATON 33 à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
  • Les flacons possèdent un raccord de tuyau n° 2 pour tubulure de 0,25 po (6 mm) de diam. interne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Verre
Entonnoir
Ensemble de filtration 47 mm
1
300 ml