Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Ensemble de filtration 47 mm
Conçu pour traiter jusqu’à 1000 ml d'échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
Marque:  DWK Life Sciences 419354
74.42 EUR valable jusqu'au 2025-02-21
Utilisez le code promo "24115" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11358191
  • 84.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes:
  • Support en acier inox 316 avec grille à 120 mailles
  • Joint porte-filtre en PTFE
  • Base de support en verre
  • Entonnoir gradué de 300 ml
  • Pince en aluminium anodisé
  • Flacon de filtration de 1 litre
Description
Description
  • Pour filtrer des solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre
  • Composants en verre fabriqués en verre borosilicaté WHEATON 33 à faible taux d’extraction conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
  • Les flacons possèdent un raccord de tuyau n° 2 pour tubulure de 0,25 po (6 mm) de diam. interne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Ensemble de filtration 47 mm
Aluminium anodisé
1
Pince en aluminium anodisé