Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensemble de filtration 47 mm
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre. L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués en matériaux de haute qualité.
Marque:  DWK Life Sciences 419362
105.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24293" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11718859
  • 111.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre.L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
  • Comprend un entonnoir gradué de 300 ml
  • Comprend un joint de porte-filtre en PTFE
  • Comprend une pince anodisée et un bouchon en silicone n° 8
  • Comprend un support en acier inoxydable 316 avec une grille à mailles 120
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Verre
Base
Ensemble de filtration 47 mm
1 boîte