Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensemble de filtration 47 mm
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre. L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués en matériaux de haute qualité.
Marque: DWK Life Sciences 419370
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conçu pour le filtrage de solutions visqueuses ou protéiques pour la production de filtrat ultra-propre.L’ensemble de filtration Wheaton™ 47 mm et les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux de la plus haute qualité.
- Comprend un entonnoir gradué de 300 ml
- Comprend un joint de porte-filtre en PTFE
- Comprend une pince anodisée et un bouchon en silicone n° 8
- Comprend un support en acier inoxydable 316 avec une grille à mailles 120
Spécification
USP type I, ASTM E 438 type I | |
Ensemble de filtration 47 mm | |
40 à 60 μm | |
Une base de support en verre fritté à grosse porosité en PTFE (de 40 à 60 μm), un entonnoir gradué de 300 ml en PTFE, une pince en aluminium anodisé, un bouchon en silicone n° 8, un raccord de tuyau pour une tubulure de 0,25 po de diamètre interne | |
Ensemble de filtration, entonnoir en PTFE | |
4,7 cm |
Tuyau de 0,25 po | |
Verre borosilicaté | |
Autoclavage avec le filtre en place, analyse de la contamination particulaire ou microbiologique | |
1 boîte | |
Jusqu’à 1000 mL |