Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensembles de filtration 25 mm
Faites votre choix parmi une large gamme d’ensembles de filtration et d’accessoires adaptés à vos besoins d’application
Marque:  DWK Life Sciences 419332
108.15 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24293" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12481571
  • 126.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
USP type I, ASTM E 438, type I, classe A
Verre
1 Case
Ensemble de filtration 25mm
40 to 60 μm
Socle en verre fritté