Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensembles de filtration 25 mm
Faites votre choix parmi une large gamme d’ensembles de filtration et d’accessoires adaptés à vos besoins d’application
Marque:  DWK Life Sciences 419336
Code produit. 11754309
  • 99.80€ / 6 pièces
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Ensemble de filtration 25mm
Silicone
6/boîte
Bouchon en silicone n° 5