Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide en PET de 20 ml Wheaton™, avec bouchons séparés
Offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
Marque: DWK Life Sciences 986742
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
- Le flacon peut être incinéré ; aucun gaz nocif n’est généré
- Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
Informations sur la commande
Blanc Les boîtes de 1000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec des bouchons dans un sachet séparé.
Spécification
Feuille de métal / liège | |
Blanc | |
PET | |
Offre une faible perméabilité aux solvants et engendre un minimum de bruits de fond ; les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité, aucun gaz nocif n‘est généré | |
Plateau | |
Urée | |
61 mm |
1,06 in | |
27 mm | |
20 mL | |
2,4 in | |
0,67 oz. | |
Bouchon à vis |