Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide en PET de 20 ml Wheaton™, avec bouchons fixés
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal / liège
Film métallique/pulpe
Mousse de polyéthylène
Polyéthylène
Sans joint
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Polyéthylène
Urée
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
- Le flacon peut être incinéré ; aucun gaz nocif n’est généré
- Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
Informations sur la commande
BlancConditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons.
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | Polyéthylène |
| Diamètre (impériale) externe | 1,06 in |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 27 mm |
| Matériau | PET |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| À utiliser avec (application) | Offre une faible perméabilité aux solvants et engendre un minimum de bruits de fond ; les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité, aucun gaz nocif n‘est généré |
| Hauteur (impériale) | 2,4 in |
| Type d’emballage | Plateau |
| Volume (impérial) | 0,67 oz. |
| Afficher plus |