Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide en PET de 20 ml Wheaton™, avec bouchons fixés
Code produit. 10515693 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal / liège
Film métallique/pulpe
Mousse de polyéthylène
Polyéthylène
Sans joint
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Polyéthylène
Urée
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10515693
Marque: DWK Life Sciences 986730
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour des performances optimales en laboratoire. Les flacons à scintillation liquide en PET de 20 ml Wheaton™, avec bouchons fixés, offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond.
  • Clarté du verre associée à la sécurité du plastique
  • Le flacon peut être incinéré ; aucun gaz nocif n’est généré
  • Les flacons offrent une faible perméabilité aux solvants et un minimum de comptages de fond
Informations sur la commande
BlancConditionnés dans des plateaux utilitaires, chaque plateau compartimenté contenant 100 flacons.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Mousse de polyéthylène
Diamètre (impériale) externe 1,06 in
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PET
Volume (métrique) 20 mL
À utiliser avec (application) Offre une faible perméabilité aux solvants et engendre un minimum de bruits de fond ; les flacons peuvent être incinérés en toute sécurité, aucun gaz nocif n‘est généré
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage Plateau
Volume (impérial) 0,67 oz.
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 61 mm
Quantité 500/carton