Learn More
DWK Life Sciences Flacons à scintillation liquide Wheaton™
Code produit. p-4909434 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal / pâte
Mousse de polyéthylène
Sans joint
Matériau du bouchon:
Polypropylène
Polyéthylène
Conditionnement:
500 pièces
Code produit. 10418721
Marque: DWK Life Sciences 986700
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Différents revêtements de bouchon sont disponibles pour maintenir l’intégrité des joints. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide, mais flexible.
Différents revêtements de bouchons sont disponibles pour maintenir une étanchéité absolue. Les flacons à scintillation liquide Wheaton™ sont fabriqués en plastique PEHD rigide mais flexible.
  • Les revêtements en mousse de polyéthylène offrent une résistance aux acides, alcalis, solvants, alcools, huiles, cosmétiques ménagers et produits aqueux
  • Les revêtements en feuille de métal et en cellulose résistent aux hydrocarbures, aux huiles, aux cétones et aux alcools
Informations sur la commande
D.E. x de haut : 1,125 x 2,375 po (27 x 61 mm) avec bouchon. Dia. int. de col minimal, 0,5 po (12,3 mm). Conditionnés dans des plateaux utilitaires avec chaque bac compartimenté contenant 100 flacons. Conditionnés avec des bouchons fixés ou des bouchons conditionnés séparément. Les boîtes de 1000 flacons sont conditionnées dans un seul sachet en plastique avec des bouchons dans un sachet séparé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Mousse de polyéthylène
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,5 in
Diamètre (impériale) externe 1,06 in
Diamètre (métrique) intérieur de col 12,7 mm
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PEHD
Volume (métrique) 20 ml
Hauteur (impériale) 2,4 in
Type d’emballage Plateau
Volume (impérial) 0,67 oz.
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 61 mm