Learn More
DWK Life Sciences DBO 2 L Wheaton™ Flacon avec bouchon robotisé en verre
Flacon en verre pour une analyse DBO à long terme
Marque: DWK Life Sciences 227580
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 1.27010kg
Description
- En verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33
- Type de bouchon : Bouchon
- Hauteur : 27,2cm (10,7 po)
- Diamètre : 12,8cm (5,04 po)
- Capacité : 2 L (67 oz)
- 1/boîte
Spécification
ASTM E438, type I, classe A | |
Pour l’analyse DBO à long terme et DBO finale | |
Robotique | |
10,7 in | |
5,03 in |
2000 mL | |
Verre borosilicaté | |
67,62 oz. | |
27,2 cm | |
12,8 cm |