Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 15mm x 45mm Glass Autosampler Vials
Manufactured from Type I Borosilicate glass.
Marque: DWK Life Sciences 225127
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Style de bouchon : Bouchons
- Taille du bouchon : 15 mm (0,59 po)
- Style de flacon : Chromatographie
- Capacité : 4 ml (0,14 on)
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
1,77 in | |
Bouchons | |
1000/boîte |
15 mm | |
4 mL | |
0,14 oz. | |
45 mm | |
15 mm |