Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Features PTFE/Silicone liner
Marque:  DWK Life Sciences W225152-0201
Code produit. 12494851
  • 92.60€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flacon de 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 po)
  • Bouchon à vis ABC de 9 mm (0,35 po)
  • Couleur : Ambré
  • Capacité : 1,8 ml (0,06 on)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noir
Noir
1,8 mL
1,25 in
Bouchon à vis
Lot de 100
PTFE / silicone
12 mm
Pour les applications de GC/MS
Polypropylène
32 mm
9 mm