Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm Vial Convenience Pack with ABC™ 9mm Screw Thread Finish and Amber Vial
Features PTFE/Silicone liner
Marque: DWK Life Sciences W225152-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacon de 12 x 32 mm (0,47 x 1,26 po)
- Bouchon à vis ABC de 9 mm (0,35 po)
- Couleur : Ambré
- Capacité : 1,8 ml (0,06 on)
Spécification
Naturel | |
Naturel | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Bouchon à vis | |
100/boîte |
PTFE / silicone | |
12 mm | |
Pour les applications de GC/MS | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9 mm |