Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre / plastique Wheaton™ de 12 x 32 mm avec insert à volume limité de 0,1 ml
Volume limité, flacons en verre / plastique
Marque:  DWK Life Sciences 225190
Code produit. 12493661
  • 310.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 26-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Volume limité, flacons en verre / plastique
  • Insert en verre borosilicaté de type 1 à volume limité à 0,1 ml
  • Les flacons avec noyau intérieur en verre combinent le verre borosilicaté de type I à une enveloppe externe en polymère thermoplastique
  • Le verre n’est en contact qu’entre l’échantillon et le joint
  • Le polymère offre une excellente fiabilité de tolérance dimensionnelle pour le capsulage et l’instrumentation et empêche la casse
  • L’intérieur conique garantit une récupération maximale du contenu sans l’ennui de devoir utiliser des inserts amovibles
  • Finition du bouchon vissé (8-425)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Transparent
Verre, Plastique
1,25 in
À clipser / à sertir
100/boîte
12 mm
0,1 mL
Insert en verre de 0,1 ml
32 mm
11 mm