Learn More
DWK Life Sciences Flacons en verre / plastique Wheaton™ de 12 x 32 mm avec insert à volume limité de 0,1 ml
Volume limité, flacons en verre / plastique
Marque: DWK Life Sciences 225200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Volume limité, flacons en verre / plastique
- Insert en verre borosilicaté de type 1 à volume limité à 0,1 ml
- Les flacons avec noyau intérieur en verre combinent le verre borosilicaté de type I à une enveloppe externe en polymère thermoplastique
- Le verre n’est en contact qu’entre l’échantillon et le joint
- Le polymère offre une excellente fiabilité de tolérance dimensionnelle pour le capsulage et l’instrumentation et empêche la casse
- L’intérieur conique garantit une récupération maximale du contenu sans l’ennui de devoir utiliser des inserts amovibles
- Bouchon vissé (8-425)
Spécification
Ambré | |
Verre, Plastique | |
1,25 in | |
100 | |
32 mm | |
11 mm |
12 mm | |
0,1 ml | |
Insert en verre de 0,1 ml | |
À clipser / à sertir | |
100/boîte |