Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm E-Z Vial™ Convenience Pack with 11mm Crimp Finish and Clear Vial
Combination pack includes both a vial and seal for ease of use
Marque: DWK Life Sciences W225175-0203
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacon de chromatographie
- Dia. x H : 12 x 32 mm (0,47 x 1,25 po)
- Revêtement de bouchon en PTFE / caoutchouc rouge
- Capacité de 1,8 ml (0,06 on)
Spécification
Rouge | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Pour la chromatographie | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |
PTFE / silicone | |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Bouchon à sertir | |
100/boîte |