Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32mm E-Z Vial™ Convenience Pack with 11mm Crimp Finish and Clear Vial
Combination pack includes both a vial and seal for ease of use
Marque:  DWK Life Sciences W225175-0107
Code produit. 12424941
  • 50.20€ / 100 pièces
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Flacon de chromatographie
  • Dia. x H : 12 x 32 mm (0,47 x 1,25 po)
  • Revêtement de bouchon en PTFE / caoutchouc rouge
  • Capacité de 1,8 ml (0,06 on)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Vert
Transparent
Verre borosilicaté
Pour la chromatographie
Aluminium
32 mm
11 mm
PTFE / caoutchouc
12 mm
1,8 mL
1,25 in
Bouchon à sertir
100/boîte