Learn More
DWK Life Sciences Boîte pratique de flacons E-Z™ Wheaton™ de 12 x 32 mm avec bouchon serti de 11 mm et flacon transparent
La boîte comprend un flacon et un joint pour faciliter l’utilisation
Marque: DWK Life Sciences W225175-0103
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Flacon de chromatographie
- Dia. x H : 12 x 32 mm (0,47 x 1,25 po)
- Revêtement de bouchon en PTFE / caoutchouc rouge
- Capacité de 1,8 ml (0,06 on)
Spécification
Rouge | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Pour la chromatographie | |
Aluminium | |
32 mm | |
11 mm |
PTFE / caoutchouc | |
12 mm | |
1,8 mL | |
1,25 in | |
Bouchon à sertir | |
100/boîte |